Stampa…
Acido solforico 0.25 mol/l (0.5 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
SU20255 SU20251
REGESU20255EA 99.9 EUR
REGESU20255 REGESU20251
Acido solforico 0.25 mol/l (0.5 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II