Stampa…
Acido solforico 0.25 mol/l (0.5 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
30143.291EA 34.8 EUR
30143.291 30143.405
Acido solforico 0.25 mol/l (0.5 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titolo (20 °C; valore reale 0,2% accur.) 0.2495 - 0.2505 mol/l
Tracciabile NIST Confermata