(S)-(+)-Epicloridrina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-(+)-1-Cloro-2,3-epossipropano, (S)-(+)-3-Cloro-1,2-epossipropano
Purity: 98+%
CAS No.: 67843-74-7
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1420784
Optical Rotation: +35° (c=1 in methanol)
UN No.: 2023
MDL No.: MFCD00077760
Formula:
ClCH₂CH(O)CH₂ Peso molecolare: 92,52 g/mol Punto di ebollizione: 116…117 °C Punto di fusione: –48 °C Densità: 1,180 Flash Pt: 32 °C (90 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00077760 CAS Number: 67843-74-7 UN: 2023 ADR: 6.1,II |