(R)-(-)-Epicloridrina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(R)-(-)-3-Cloro-1,2-epossipropano, (R)-(-)-1-Cloro-2,3-epossipropano
Purity: 98+%
CAS No.: 51594-55-9
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1420785
Optical Rotation: -35° (c=1 in methanol)
UN No.: 2023
MDL No.: MFCD00077759
Formula:
ClCH₂CH(O)CH₂ Peso molecolare: 92,52 g/mol Punto di ebollizione: 116…117 °C Punto di fusione: –48 °C Densità: 1,180 Flash Pt: 32 °C (90 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00077759 CAS Number: 51594-55-9 EINECS: 424-280-2 UN: 2023 ADR: 6.1,II |