Stampa…
(R)-(-)-Epicloridrina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(-)-3-Cloro-1,2-epossipropano, (R)-(-)-1-Cloro-2,3-epossipropano
349010010 349010050 349010250
ACRO349010010EA 54.9 EUR
ACRO349010010 ACRO349010050 ACRO349010250
(R)-(-)-Epicloridrina 99%
(R)-(-)-Epicloridrina
Formula: ClCH₂CH(O)CH₂
Peso molecolare: 92,52 g/mol
Punto di ebollizione: 114 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –48 °C
Densità: 1,183 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077759
CAS Number: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -34° to -39° (20°C, 589 nm) (c=1, MeOH)