Stampa…
Acido solforico 0.05 M H2SO4 (0.1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
35358-1LEA 35.69 EUR
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
Acido solforico 0.05 M H2SO4 (0.1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 3264
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective