Stampa…
Acido solforico standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
124230010 124230025
ACRO124230010EA 46.4 EUR
ACRO124230010 ACRO124230025
Acido solforico standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Densità: 1,005 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %