Stampa…
Acido solforico 0.02 mol/l (0.04 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornitore: VWR Chemicals
30146.291EA 19.5 EUR
30146.291 30146.400
Acido solforico 0.02 mol/l (0.04 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.004 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Titolo (20 °C; valore reale 0,2% accur.) 0.01996 - 0.02004 mol/l
Tracciabile NIST Confermato