Stampa…
Sodio tiosolfato 1 M Na2S2O3 (1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35244-1L 35244-6X1L
35244-1LEA 56.46 EUR
35244-1L 35244-6X1L
Sodio tiosolfato 1 M Na2S2O3 (1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,120 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001