Stampa…
Sodio tiosolfato concentrate for dilution to 0.1 N in soluzione acquosa, Acculute™ standard volumetric solution
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
88628.LQ 88628.LS
88628.LQEA 70.3 EUR
88628.LQ 88628.LS
Sodio tiosolfato concentrate for dilution to 0.1 N in soluzione acquosa, Acculute™ standard volumetric solution
Sodio tiosolfato
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003499
Formula: Na₂S₂O₃
Peso molecolare: 158,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5