Stampa…
Sodio tiosolfato 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
35233-1L 35233-6X1L
35233-1LEA 145.32 EUR
35233-1L 35233-6X1L
Sodio tiosolfato 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Punto di ebollizione: 100 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002