Sodio tiosolfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Formula:
Na₂S₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS Number: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |