Stampa…
Sodio tiosolfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
31553.294EA 34.3 EUR
31553.294 31553.363 31553.408
Sodio tiosolfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Peso molecolare: 158,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Tracciabile NIST Conforme