Stampa…
Sodio tiosolfato 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
35245-1L 35245-10L-VP 35245-5L-VP 35245-6X1L
35245-1LEA 38.05 EUR
35245-1L 35245-10L-VP 35245-5L-VP 35245-6X1L
Sodio tiosolfato 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,0 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001