Stampa…
Sodio tiosolfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
7101.1000EA 94.6 EUR
7101.1000 7101.9010 7101.9020
Sodio tiosolfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Visualizza i codici
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003
Trace Impurities (in ppm)
Heavy Metals (as Pb) max. 1
Sulfate and Sulfite (as SO4) max. 50