Stampa…
Sodio tiosolfato standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35645.K2 35645.M4
35645.K2EA 35.7 EUR
35645.K2 35645.M4
Sodio tiosolfato standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Sodio tiosolfato
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003499
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5