Stampa…
Sodio tiosolfato standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
124270010 124270025 124270250
ACRO124270010EA 38.7 EUR
ACRO124270010 ACRO124270025 ACRO124270250
Sodio tiosolfato standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Peso molecolare: 158.11 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 48
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 0.0950 to 0.1050 N (20°C)
Assay ≥90 % (DAC)
Loss on drying ≤10.0 %
Molecular weight 600000 to 800000 Da
Viscosity 50 to 200 mPa.s
Ash ≤1.5 %