Stampa…
Sodio tiosolfato standardised solution 0.01 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35643.K2 35643.M4
35643.K2EA 33.9 EUR
35643.K2 35643.M4
Sodio tiosolfato standardised solution 0.01 N in soluzione acquosa
Sodio tiosolfato
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003499
Formula: Na₂S₂O₃
Peso molecolare: 158.11 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 48
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844