Stampa…
Sodio idrossido 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
31624.290EA 87 EUR
31624.290 31624.320
Sodio idrossido 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 1390
Punto di fusione: 323
Densità: 1.186 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
Tracciabile NIST Conforme