Stampa…
Sodio idrossido 2 mol/l (2 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
98108.290EA 51.9 EUR
98108.290 98108.360 98108.400
Sodio idrossido 2 mol/l (2 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Densità: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Tracciabile NIST Conforme
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l