Stampa…
Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., NF, Reag. USP Volumetric
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
31627.368EA 36.9 EUR
31627.368 31627.404 31627.290
Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., NF, Reag. USP Volumetric
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 1390
Punto di fusione: 323
Densità: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforme a BDH 19139 Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
Conforms to BDH 19139 Passes test