Stampa…
Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
7097.1000EA 33.86 EUR
7097.1000 7097.9020 7097.9010
Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titer (mol/l) 0.997 - 1.003
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 1