Sodio idrossido standard solution 1 N in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
NaOH Densità: 1,04 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.998 to 1.002 N (20°C) |