Stampa…
Sodio idrossido 0.5 mol/l (0.5 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Idrossido di sodio
31951.290EA 40.3 EUR
31951.290 31951.370 31951.404
Sodio idrossido 0.5 mol/l (0.5 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: >105 °C (1013 hPa)
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Tracciabile NIST Conforme
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l