Stampa…
Sodio idrossido standard solution 0.2 mol/l (0.2 N) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
349685000 349680025
ACRO349685000EA 25.3 EUR
ACRO349685000 ACRO349680025
Sodio idrossido standard solution 0.2 mol/l (0.2 N) in water
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: ∼105 °C (1013 hPa)
Densità: 1,01 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.1996 to 0.2004 N