Stampa…
Sodio idrossido 0.25 mol/l (0.25 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Idrossido di sodio
31956.296EA 47.6 EUR
31956.296 31956.410
Sodio idrossido 0.25 mol/l (0.25 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: >105 °C (1013 hPa)
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
Tracciabile NIST Conforme