Stampa…
Scolatoi per colorazione
Fornitore: Brand
472000 472200 473100
BRND472000EA 208 EUR
BRND472000 BRND472200 BRND473100
Scolatoi per colorazione
Contenitori Vaschette di colorazione
Soda-lime glass.
For 10 standard slides, size (76×26 mm)
Informazioni per l'ordine: Please order staining trough, tray, and wire handle seperately.