Stampa…
Panni per pulizia, WYPALL*
Fornitore: KIMBERLY CLARK
7772 7775 7776
115-1559EA 315 EUR
115-1559 115-1560 115-1561
Panni per pulizia, WYPALL*
Panni Panni e asciugamani monouso Panni preimbevuti
Prodotti in polipropilene zigrinato impregnato, i panni WYPALL* senza acqua sono particolarmente indicati e formulati per la pulizia di utensili e macchine. Grazie alla formulazione priva di d-limonene, questi panni rimuovono lo sporco con facilità. La combinazione di lozione umidificante e di tessuto specificamente progettato garantisce inoltre che le mani restino pulite e in condizioni ottimali.
  • Forniti in dispenser portatili e richiudibili
  • Lo strato assorbente raccoglie e trattiene lo sporco, impedendo il passaggio alle mani
  • Detergente avanzato: non sono necessari gel, stracci, sapone o acqua