Stampa…
Vetrini per microscopio
Fornitore: Brand
474701 474702 474743 474744
BRND474701EA 195 EUR
BRND474701 BRND474702 BRND474743 BRND474744
Vetrini per microscopio
Vetrini Vetrini per Microscopia
Vetrini per microscopio standard prodotti in vetro ottico, classe idrolitica 3. I vetrini con bordi molati riducono il rischio di infortuni.