Stampa…
Vetrini coprioggetto per vetrini per microscopio
Fornitore: Brand
470045 470050 470055 470060 470816 470819 470820
BRND470045EA 70.6 EUR
BRND470045 BRND470050 BRND470055 BRND470060 BRND470816 BRND470819 BRND470820
Vetrini coprioggetto per vetrini per microscopio
Vetrini Coprioggetto
Questi vetrini coprioggetto sono prodotti in vetro borosilicato trasparente, classe idrolitica 1, con un'eccellente resistenza chimica.
  • Produzione completamente automatizzata garantisce qualità pronta all'uso
  • Pulizia, assenza di polvere e grasso
  • Assenza di distorsioni
Planarità: ±3 µm