Stampa…
Camere di conteggio, BLAUBRAND® Bürker-Türk
Fornitore: Brand
719505 719520
BRND719505EA 69.1 EUR
BRND719505 631-1159
Camere di conteggio, BLAUBRAND® Bürker-Türk
Vetrini Camere per conta
I quadrati grandi sono suddivisi in 16 quadrati di 0,2 mm di lato.
  • Nel quadrato più grande centrale, ogni quadrato del gruppo è suddiviso in 16 mini-quadrati di 0,05 mm di lato (= 0,0025 mm²)