Stampa…
Counting chambers, BLAUBRAND® Neubauer
Fornitore: Brand
718605 718620
BRND718605EA 69.1 EUR
BRND718605 BRND718620
Counting chambers, BLAUBRAND® Neubauer
Vetrini Camere per conta
Ciascuno dei quattro quadrati agli angoli contrassegnati con 'L' per il conteggio dei leucociti è suddiviso in 16 quadrati più piccoli con lati di 0,25 mm.
  • The ruling shows nine large squares of one mm² each
  • The large square in the center is subdivided into 16 squares with 0,25 mm sides
  • Each group square consists of 16 mini squares with 0,05 mm sides, each having an area of 0,0025 mm²
I 5 quadrati del gruppo nel quadrato centrale più grande si utilizzano per il conteggio di trombociti ed eritrociti.
Contrariamente alle camere di conteggio Improved Neubauer più avanzate, l'area di conteggio di ogni quadrato del gruppo è limitata dalla parte più esterna delle linee di confine triple.