Sodio idrossido standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Idrossido di sodio
124190010
124190025
124190250
ACRO124190010EA
35.4
EUR
ACRO124190010
ACRO124190025
ACRO124190250
Sodio idrossido standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Densità: 1 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.0995 to 0.1005 N (20 °C) |
Melting point | 50 to 54 °C |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Free alkali (KOH) | ≤1 % |