Stampa…
Sodio idrossido 0.111 mol/l (0.111 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica, per la determinazione dell'acidità nel latte secondo Dornic
Fornitore: VWR Chemicals
31760.290EA 25.6 EUR
31760.290 31760.368 31760.448
Sodio idrossido 0.111 mol/l (0.111 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica, per la determinazione dell'acidità nel latte secondo Dornic
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1108 - 0.1112 mol/l
Tracciabile NIST Conforme