Stampa…
Acido nitrico solution_standardised 1.0 N
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Nitric acid solution
35624.AP 35624.K2
35624.APEA 39.2 EUR
35624.AP 35624.K2
Acido nitrico solution_standardised 1.0 N
Acido nitrico
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011349
Formula: HNO₃
Peso molecolare: 63.01 g/mol
Punto di ebollizione: 87
Punto di fusione: -42
Densità: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011349
CAS Number: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06610