Stampa…
Potassio permanganato 0.2 mol/l (1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
PP2020F PP2020W
REGEPP2020FEA 166 EUR
REGEPP2020F REGEPP2020W
Potassio permanganato 0.2 mol/l (1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III