Stampa…
Potassio permanganato 0.2 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
31451.292EA 66.5 EUR
31451.292 31451.326
Potassio permanganato 0.2 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Peso molecolare: 158,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
Tracciabilità NIST Conforme