Stampa…
Potassio permanganato 0.2 M KMnO4 (1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
35184-1L 35184-6X1L
35184-1LEA 58.78 EUR
35184-1L 35184-6X1L
Potassio permanganato 0.2 M KMnO4 (1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective