Stampa…
Potassio permanganato 0.02 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
31455.295EA 58 EUR
31455.295 31455.320
Potassio permanganato 0.02 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Peso molecolare: 158,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
Tracciabilità NIST Conforme