Acido perclorico 0.1 mol/l (0.1 N) anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
30110.264EA
30
EUR
30110.264
30110.297
30110.320
Acido perclorico 0.1 mol/l (0.1 N) anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Acido perclorico
Formula:
HClO₄ Peso molecolare: 100.46 g/mol Punto di ebollizione: 120 °C (1013 hPa) Punto di fusione: -101 Densità: 1.050 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 40 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011325 CAS Number: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 2920 ADR: 8 (3) II |
|
Titolo (20 °C; valore reale 0,5% accur.) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
Tracciabile NIST | Confermato |