Stampa…
Acido perclorico 0.1 M in acetic acid, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
348630010 348630025
ACRO348630010EA 142 EUR
ACRO348630010 ACRO348630025
Acido perclorico 0.1 M in acetic acid, puro
Acido perclorico
Formula: HClO₄
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011325
CAS Number: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.2 % (K.F.)
Strength 0.0998 to 0.1002 M