Stampa…
Acido cloridrico 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
30025.293EA 47.1 EUR
30025.293 30025.362 30025.373 30025.407 30025.320
Acido cloridrico 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Densità: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titolo (20 °C; valore reale 0,2% accur.) 1.996 - 2.004 mol/l
Tracciabile NIST Confermato