Stampa…
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
30024.324EA 77.2 EUR
30024.324 30024.370 30024.404 30024.415 30024.448 30024.290
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Densità: 1,02 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed