Stampa…
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N), per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
E447-1LEA 137 EUR
E447-1L E447-500ML
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N), per analisi
Acido cloridrico
Formula: HCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Base Titration 900 – 1100 mmol/l