Stampa…
Acido cloridrico standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
124210010 124210025 124210100
ACRO124210010EA 49.6 EUR
ACRO124210010 ACRO124210025 ACRO124210100
Acido cloridrico standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36,46 g/mol
Densità: 1,02 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)