Stampa…
Acido cloridrico 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
31954.290EA 38.9 EUR
31954.290 31954.368 31954.404
Acido cloridrico 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Densità: 1,02 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titolo (20 °C; valore reale 0,2% accur.) 0.499 - 0.501 mol/l
Tracciabile NIST Confermato