Acido cloridrico 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Formula:
HCl Densità: 1,004 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,III |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.1996 - 0.2004 mol/l |
Traccibile NIST | Confermato |