Stampa…
Acido cloridrico 0.1 mol/l (0.1 N) soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20105 H20101
REGEH20105EA 89 EUR
REGEH20105 REGEH20101
Acido cloridrico 0.1 mol/l (0.1 N) soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Densità: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III