Acido cloridrico 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Formula:
HCl Densità: 1,004 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,III |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |