Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa
Fornitore: SI Analytics
285138554
285138427
SCOI285138554EA
65.6
EUR
SCOI285138554
662-6185
Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa
Potassio cloruro
Formula:
KCl Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS Number: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |